Learn More
Berthold Technologies Toma de laboratorio con mesa de 200 x 200 mm
Tienda Berthold Technologies ProductosDescripción
- La posición de la cámara en el sistema de imagen in vivo de Berthold NightSHADE es fija
- El gato de laboratorio acerca la muestra a la cámara
- Soporta la imagen de muestras pequeñas
- Permite la obtención de imágenes de áreas específicas de muestras más grandes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de obtención de imágenes |
| Fondo (métrico) | 200 mm |
| Longitud (métrico) | 200 mm |