Learn More
Bochem™ Clavija de laboratorio con perilla metálica
Código de producto. 15881797
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la base (métrico):
160 mm
200 mm
Anchura de la base (métrico):
130 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la base (métrico) Anchura de la base (métrico) Tamaño de la unidad
15881797 200 mm 200 mm cada uno
15871797 160 mm 130 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15881797 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 11133
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Gato para laboratorio Bochem™ con mando de metal ergonómico, redondeado y fácil de usar.
  • Todos los modelos se fabrican de conformidad con DIN 12897
  • Tecnología de tijera mejorada con tolerancias reducidas
  • Mando ergonómico, redondeado y fácil de usar
  • Diseño tipo tijera fabricado en acero 18/10
  • Carga de funcionamiento dinámica máxima: 7kg
  • Carga de funcionamiento estática máxima de 30 kg
Especificaciones
Material Acero inoxidable (18/10)
Altura (métrico) Entre 60 y 275 mm
Longitud de la base (métrico) 200 mm
Anchura de la base (métrico) 200 mm
Tamaño de rosca M8 x 1,25