Learn More
Bochem™ Lab-Jack
Código de producto. 10431341
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la base (métrico):
300 mm
900 mm
Anchura de la base (métrico):
300 mm
900 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la base (métrico) Anchura de la base (métrico) unitSize
10431341 300 mm 300 mm cada uno
10711012 900 mm 900 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10431341 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 11180
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gato de laboratorio Bochem™ con tecnología de tijera mejorada y tolerancias reducidas.
  • Tecnología de tijera mejorada con tolerancias reducidas
  • Mando ergonómico, redondeado y fácil de usar
  • Construcción de tijera de acero inoxidable 18/10
  • Todos los modelos se fabrican conforme a DIN 12897
  • Con los modelos más grandes, se recomienda el uso de un trinquete, que se conecta con una rueda de ajuste especial
  • El trinquete está incluido
  • Carga de funcionamiento dinámica máxima: 15 kg
  • Carga de funcionamiento estática máxima de 60 kg
Especificaciones
Material Acero inoxidable (18/10)
Altura (métrico) Entre 90 y 470 mm
Longitud de la base (métrico) 300 mm
Anchura de la base (métrico) 300 mm
Tamaño de rosca M12 x 1,75