Descripción
- Clase de protección IP (IP 65) alta.
- Soporte seguro y antideslizante
- Cantidad de agitación máx. (H2O: 800 ml)
- Intervalo de velocidad: De 15 a 1500 r. p. m.
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 15 a 1500 rpm |
| Posiciones de agitación. | 1 |
| Material de la placa superior | Poliéster |
| Tensión | 100/240 V |
| Vataje | 5 W |
| Altura (métrico) | 12 mm |
| Diámetro de la placa superior (métrico) | 100 mm |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Modelo | Blanco |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C a 40 °C |
| Mostrar más |