Learn More
Heathrow Scientific™ Laboratorio Alert™ Temporizador/cronómetro/reloj de bolsillo
Tienda Heathrow Scientific ProductosDescripción
- Cuatro canales de temporización independientes con alarmas visuales y sonoras
- Se puede utilizar como cronómetro, temporizador hacia arriba/abajo o reloj
- Incluye clip de resorte y parte posterior magnética
- Capacidad de tempo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Temporizador/reloj |
| Intervalo de tiempo | 100 h |
| Alarms | Sonoro/visible |
| Pantalla | Digital |
| Descripción | Temporizador/cronómetro/reloj de bolsillo Lab Alert™ |
| Batería, tipo | LR44 |
| Color | Gris |
| Longitud (imperial) | 2,4 in |
| Longitud (métrico) | 6,1 cm |
| Anchura (imperial) | 2,8 in |
| Mostrar más |