Learn More
Heathrow Scientific™ Laboratorio Alert™ Temporizador/reloj de cuatro canales
Código de producto. 16320756 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
99 h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de tiempo unitSize
16320756 99 h cada uno
1 options
Código de producto. 16320756 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS24670
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Temporizador de cuatro canales y reloj en uno Lab Alert™.
  • Ajuste la hora de forma independiente o simultánea en cuatro canales
  • Las alarmas sonoras y visuales indican el tiempo transcurrido
  • Cambio sencillo entre los canales y el reloj con los botones superiores
  • Incluye clip de resorte con parte posterior magnética
  • Cuatro canales, 99 h de capacidad de temporización, visualización de 14 dígitos, H mm
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador/reloj
Intervalo de tiempo 99 h
Alarms Sonoro/visible
Pantalla Digital
Descripción Temporizador de cuatro canales/reloj Lab Alert™
N.º de canales 4
Batería, tipo LR44
Color Blanco
Longitud (imperial) 2,9 in
Longitud (métrico) 7,3 cm
Anchura (imperial) 2,3 in
Anchura (métrico) 5,9 cm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 1,3 cm
Peso (imperial) 0.15 lb.
Peso (métrico) 0.07 kg