Learn More
L755507, MedChemExpress
Código de producto. 16470198
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16470198 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16470198 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19334
MedChemExpress L755507 is a potent, selective agonist of β3-AR with an IC50 of 35 nM. L755507 enhances the homology-directed repair (HDR)-mediated genome editing in CRISPR/Cas9 nickase system.
L755507 is a potent, selective agonist of β3-AR with an IC50 of 35 nM. L755507 enhances the homology-directed repair (HDR)-mediated genome editing in CRISPR/Cas9 nickase system.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L755507
CAS 159182-43-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H40N4O6S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (171.02 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(NC(NCCCCCC)=O)C=C1)(NC2=CC=C(CCNC[C@H](O)COC3=CC=C(O)C=C3)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 584.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 584.73
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease