Learn More
L67, MedChemExpress
Código de producto. 16462737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16462737 50 mg 50 miligramos
16456816 100 mg 100 miligramos
16449217 5 mg 5 miligramos
16426658 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16462737 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15586
MedChemExpress L67 is a novel, competitive human DNA ligase inhibitor, inhibits DNA ligases I and III with IC50 of 10 μM and 10 μM.
L67 is a novel, competitive human DNA ligase inhibitor, inhibits DNA ligases I and III with IC50 of 10 μM and 10 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L67
CAS 325970-71-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14Br2N4O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo DNA Ligase Inhibitor
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (67.89 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC(NCC(N/N=C/C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2O)=O)=CC(Br)=C1C
Peso molecular (g/mol) 486.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.11
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death