Learn More
L189, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-2,3-dihydro-5-[(phenylmethylene)amino]-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone |
| CAS | 64232-83-3 |
| Fórmula molecular | C11H10N4OS |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6-Amino-2,3-dihydro-5-[(phenylmethylene)amino]-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N4OS/c12-9-8(10(16)15-11(17)14-9)13-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H4,12,14,15,16,17)/b13-6+ |
| SMILES | NC(NC1=S)=C(/N=C/C2=CC=CC=C2)C(N1)=O |
| Nombre IUPAC | (E)-6-amino-5-(bencilidenoamino)-2-tioxo-2,3-dihidropirimidin-4(1H)-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 246.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.06 |