Learn More
L189, MedChemExpress
Código de producto. 16472737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472737 50 mg 50 miligramos
16436658 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16472737 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15588
MedChemExpress L189 is a novel human DNA ligase inhibitor, inhibits hLigI/III/IV with IC50 of 5/9/5 (mu)M.
L189 is a novel human DNA ligase inhibitor, inhibits hLigI/III/IV with IC50 of 5/9/5 (mu)M.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L189
CAS 64232-83-3
Color Deep Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H10N4OS
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (133.99 mM)
SMILES OC1=NC(S)=NC(N)=C1/N=C/C2=CC=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 246.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.29
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death