Learn More
Éster metílico del ácido L-xilo-2-hexulosónico, TRC
Código de producto. 30450214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450214 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30450214 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX750315100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl L-Sorbosonate
CAS 3031-98-9
Fórmula molecular C7 H12 O7
Cantidad 100 mg
Sinónimo L-xylo-2-Hexulosonic acid','methyl ester, Gulonic acid','2-keto-','methyl ester','L- (6CI), L-xylo-Hexulosonic acid','methyl ester (7CI,8CI), 2-keto-L-Gulonic acid methyl ester, Methyl 2-keto-L-gulonate, Methyl L-xylo-hexulosonate, NSC 163924, Methyl L-Sorbosonate, Methyl L-xylo-Hex-2-ulosonate, Ascorbic Acid Imp. D (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O7/c1-14-7(13)6(12)5(11)4(10)3(9)2-8/h3-5,8-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5-/m0/s1
SMILES COC(=O)C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
Nombre IUPAC (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tetrahidroxi-2-oxohexanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 208.166
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0583