Learn More
L-Xilo-2-Hidrato Ácido Hexulosónico, TRC
Código de producto. 30453046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453046 25 g 25 g
30450113 50 g 50 g
30452714 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453046 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX75030525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 342385-52-8
Fórmula molecular C6 H10 O7 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 212.155
Sinónimo 2-Keto-L-gulonic Acid Hydrate, 2-Oxo-gulonic Acid Hydrate, Provitamin C Hydrate, D-Sorbosonic Acid Hydrate
Nombre IUPAC (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tetrahidroxi-2-ácido oxohexanoico; hidratar
SMILES O.OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Xylo-2-Hexulosonic Acid Hydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O7.H2O/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-4,7-10H,1H2,(H,12,13);1H2/t2-,3+,4-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.053
Porcentaje de pureza >95%