Learn More
L-Valyl-L-phenylalanine, MedChemExpress
Código de producto. 16485086
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485086 100 mg 100 miligramos
16440477 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16485086 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107378
MedChemExpress L-Valyl-L-phenylalanine (Valylphenylalanine; H-VAL-PHE-OH) has been reported as biocompatible polymer.
L-Valyl-L-phenylalanine (Valylphenylalanine
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Valyl-L-phenylalanine
Color White
CAS 3918-92-1
Forma física Polvo
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H20N2O3
Sinónimo Valylphenylalanine H-VAL-PHE-OH
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (378.33 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 66.67 mg/mL (252.23 mM; ultrasonic and adjust pH to 4 with HCl)
Cantidad 100 mg
SMILES O=C([C@@H](N)C(C)C)N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 264.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.32
Porcentaje de pureza 98.95%
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation