Learn More
L-valinol, TRC
Código de producto. 30453554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453554 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30453554 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV09434010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Valinol
CAS 2026-48-4
Fórmula molecular C5 H13 N O
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Butanol','2-amino-3-methyl-','(2S)- (9CI','ACI), (2S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol (ACI), 1-Butanol','2-amino-3-methyl-','(S)- (ZCI), 1-Butanol','2-amino-3-methyl-','L- (8CI), (+)-(S)-Valinol, (+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (+)-Valinol, (2S)-1-Hydroxy-3-methylbutan-2-amine, (2S)-Valinol, (S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-(+)-Valinol, (S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutanol, (S)-Valinol, L-Valinol, [(S)-1-(Hydroxymethyl)-2-methylpropyl]amine, NSC 322922, L-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (+)-(S)-Valinol, (+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (+)-Valinol, (2S)-1-Hydroxy-3-methylbutan-2-amine, (2S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (2S)-Valinol, (S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-(+)-Valinol, (S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutanol, (S)-Valinol, NSC 322922, [(S)-1-(Hydroxymethyl)-2-methylpropyl]amine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m1/s1
SMILES CC(C)[C@H](N)CO
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-metilbutan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 103.163
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.1