Learn More
L-valinol, Mikromol
Código de producto. 30461471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461471 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30461471 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3372.230100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
L-valinol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Valinol
CAS 2026-48-4
Nombres de analitos o componentes L-Valinol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H13 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo L-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (+)-(S)-Valinol, (+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (+)-Valinol, (2S)-1-Hydroxy-3-methylbutan-2-amine, (2S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (2S)-Valinol, (S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-(+)-Valinol, (S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutanol, (S)-Valinol, NSC 322922, [(S)-1-(Hydroxymethyl)-2-methylpropyl]amine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m1/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(C)[C@H](N)CO
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-metilbutan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 103.163
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 103,1 g/mol