Learn More
L-(+)-valinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
L-(+)-Valinol reacts with aldehydes and nitriles to form imines and oxazolines, respectively, for asymmetric synthesis. It is also used for preparation of 4-isopropyloxazolidinones, employed in stereocontrolled aldol and alkylation reactions, synthesis of chiral 2-thiazolidinethiones for aldol reactions, asymmetric alkylation of condensation product with keto acids, asymmetric reactions of its amidines and imines and oxidation of N-protected derivative to the aldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El L-(+)-valinol reacciona con aldehídos y nitrilos para formar iminas y oxazolinas, respectivamente, para la síntesis asimétrica. También se utiliza para la preparación de 4-isopropiloxazolidinonas, empleadas en reacciones aldólicas y de alquilación estereocontroladas, síntesis de 2-tiazolidinotionas quirales para reacciones aldólicas, alquilación asimétrica de producto de condensación con cetoácidos, reacciones asimétricas de sus amidinas e iminas y oxidación de derivado N-protegido al aldehído.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible al aire. Almacenar bajo gas inerte seco.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-(+)-Valinol |
| Índice de refracción | 1.4548 |
| Densidad | 0.926 |
| Punto de ebullición | 80°C to 81°C (8mmHg) |
| Punto de fusión | 30°C to 35°C |
| Cantidad | 5 g |
| Temperatura de inflamación | 78°C (172°F) |
| Rotación óptica | +17° (c=10 in Ethanol) |
| Sensibilidad | Air sensitive |
| Beilstein | 1719137 |
| Mostrar más |