Learn More
L-(+)-valinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307686 1 g 1 g
11317686 5 g 5 g
11327686 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11307686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11300.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2026-48-4 | C5H13NO | 103.17 g/mol
L-(+)-Valinol reacts with aldehydes and nitriles to form imines and oxazolines, respectively, for asymmetric synthesis. It is also used for preparation of 4-isopropyloxazolidinones, employed in stereocontrolled aldol and alkylation reactions, synthesis of chiral 2-thiazolidinethiones for aldol reactions, asymmetric alkylation of condensation product with keto acids, asymmetric reactions of its amidines and imines and oxidation of N-protected derivative to the aldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El L-(+)-valinol reacciona con aldehídos y nitrilos para formar iminas y oxazolinas, respectivamente, para la síntesis asimétrica. También se utiliza para la preparación de 4-isopropiloxazolidinonas, empleadas en reacciones aldólicas y de alquilación estereocontroladas, síntesis de 2-tiazolidinotionas quirales para reacciones aldólicas, alquilación asimétrica de producto de condensación con cetoácidos, reacciones asimétricas de sus amidinas e iminas y oxidación de derivado N-protegido al aldehído.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible al aire. Almacenar bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2026-48-4
Fórmula molecular C5H13NO
Peso molecular (g/mol) 103.17
Número MDL MFCD00064296
Clave InChI NWYYWIJOWOLJNR-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo l-valinol, s-+-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, l-+-valinol, h-valinol, s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, s-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-3-methyl-, 2s, s-2-amino-3-methyl-butan-1-ol
PubChem CID 640993
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-metilbutan-1-ol
SMILES CC(C)[C@H](N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Valinol
Índice de refracción 1.4548
Densidad 0.926
Punto de ebullición 80°C to 81°C (8mmHg)
Punto de fusión 30°C to 35°C
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Rotación óptica +17° (c=10 in Ethanol)
Sensibilidad Air sensitive
Beilstein 1719137
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.17
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-(+)-Valinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: L-2-Amino-3-methylbutan-1-ol