Learn More
L-valina (cristales blancos o polvo cristalino), Fisher BioReagents
Código de producto. 10477773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
10477773 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 10477773 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP397100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este aminoácido es adecuado para su uso en sistemas de cultivo de tejidos que requieren aditivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Valine
Punto de fusión 315°C
Amonio 0.02% max.
CAS 72-18-4
Arsénico (As) 1.0ppm max.
Color Blanco
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Residuos de ignición 0.1% max.
Identificación Pass Test
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 100.5 %
Pérdida por secado 0.2% max.
Otros aminoácidos Not Detected
Fórmula molecular C5H11NO2
Envase Frasco de vidrio
Número MDL MFCD00064220
Rotación específica 27.6 to 29.0° (+ or -)
Índice Merck 15, 10095
Estado de la solución (%T) 98.0% min.
Sinónimo l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
Vector alfa Valine
Clave InChI KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Densidad 1.230g/cm³
SMILES CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-metilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 117.15
Cantidad 100 g
PubChem CID 6287
ChEBI CHEBI:16414
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.08
Porcentaje de pureza 98.5 to 100.5%
Forma física Polvo