Learn More
L-Valine, TRC
Código de producto. 30133894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
10 miligramos
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133894 25 g 25 g
30133310 10 g 10 g
30009921 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133894 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV09420525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72-18-4
Fórmula molecular C5 H11 N O2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Sinónimo L-Valine, Valine, L- (8CI), (+)-2-Amino-3-methylbutyric acid, (2S)-2-Amino-3-methylbutanoic acid, (2S)-2-Azaniumyl-3-methylbutanoate, (S)-2-Amino-3-methylbutanoic acid, (S)-2-Amino-3-methylbutyric acid, (S)-Valine, (S)-α-Amino-β-methylbutyric acid, 2-Amino-3-methylbutanoic acid, Butanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (S)-, L-(+)-α-Aminoisovaleric acid, L-α-Amino-β-methylbutyric acid, NSC 76038, Valine
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-metilbutanoico
SMILES CC(C)[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Valine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.079
Porcentaje de pureza >95%