Learn More
Clorhidrato de tert-butil éster de L-valina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is involved in the synthesis of enantiomerically pure amino acid ester isocyanates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Participa en la síntesis de isocianatos de éster de aminoácidos enantioméricamente puros.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Valine tert-butyl ester hydrochloride |
| Beilstein | 3693622 |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.72 |
| Rotación óptica | +4.4° (c=2 in Water) |
| Porcentaje de pureza | 97% |