Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-valina, TRC
Código de producto. 30453307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30453307 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30453307 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV09432525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Valine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 6306-52-1
Fórmula molecular C6 H13 N O2 . Cl H
Cantidad 25 g
Sinónimo L-Valine','methyl ester','hydrochloride (1:1), L-Valine','methyl ester','hydrochloride (9CI), Valine','methyl ester','hydrochloride','L- (6CI,7CI,8CI), (S)-Valine methyl ester hydrochloride, Methyl (S)-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, Methyl (S)-valinate hydrochloride, Methyl L-valinate hydrochloride, Methyl valinate hydrochloride, NSC 197198, NSC 22920, Valine methyl ester hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c1-4(2)5(7)6(8)9-3;/h4-5H,7H2,1-3H3;1H/t5-;/m0./s1
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)C
Nombre IUPAC metil (2S)-2-amino-3-metilbutanoato; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 167.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0713