Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-valina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de éster metílico de L-valina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Valine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 6306-52-1 |
| Nombres de analitos o componentes | L-Valine Methyl Ester Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | L-Valine, methyl ester, hydrochloride (1:1), L-Valine, methyl ester, hydrochloride (9CI), Valine, methyl ester, hydrochloride, L- (6CI,7CI,8CI), (S)-Valine methyl ester hydrochloride, Methyl (S)-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, Methyl (S)-valinate hydrochloride, Methyl L-valinate hydrochloride, Methyl valinate hydrochloride, NSC 197198, NSC 22920, Valine methyl ester hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c1-4(2)5(7)6(8)9-3;/h4-5H,7H2,1-3H3;1H/t5-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)C |
| Nombre IUPAC | metil (2S)-2-amino-3-metilbutanoato; clorhidrato |
| Mostrar más |