Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de éster metílico L-Valina, 99 %
Código de producto. 10318320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10318320 10 g Frasco de vidrio 10 g
10647172 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10318320 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 229260100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6306-52-1 | C6H13ClNO2 | 166.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6306-52-1
Fórmula molecular C6H13ClNO2
Peso molecular (g/mol) 166.63
Número MDL MFCD00012497
Clave InChI RFMIEHOYULVMNZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-valine methyl ester hydrochloride, h-val-ome.hcl, methyl valinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, h-l-val-ome hcl, methyl l-valinate hydrochloride, valine methyl ester hydrochloride, s-2-amino-3-methyl-butyric acid methyl ester hydrochloride, h-val-ome hcl, methyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
PubChem CID 111190
Nombre IUPAC metil (2S)-2-amino-3-metilbutanoato; clorhidrato
SMILES [Cl].COC(=O)C(N)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Valine methyl ester hydrochloride
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 171.0°C to 173.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH(NH2)COOCH3·HCl
Cantidad 10 g
Condición de rotación específica +15.50° (24°C C=2,H2O)
Rotación específica + 15.50
Información de solubilidad (5% in water) Clear colorless to light yellow
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.64
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino