Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-valina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412618 50 g 50 g
11402618 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15892.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6306-52-1 | C6H13ClNO2 | 166.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6306-52-1
Fórmula molecular C6H13ClNO2
Peso molecular (g/mol) 166.63
Número MDL MFCD00012497
Clave InChI RFMIEHOYULVMNZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-valine methyl ester hydrochloride, h-val-ome.hcl, methyl valinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, h-l-val-ome hcl, methyl l-valinate hydrochloride, valine methyl ester hydrochloride, s-2-amino-3-methyl-butyric acid methyl ester hydrochloride, h-val-ome hcl, methyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
PubChem CID 111190
Nombre IUPAC metil (2S)-2-amino-3-metilbutanoato; clorhidrato
SMILES [Cl].COC(=O)C(N)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Valine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 166°C (decomposition)
Beilstein 3594960
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.64
Rotación óptica +16° (c=2 in Water)
Porcentaje de pureza 99%