Learn More
L-Valine, MedChemExpress
Descripción
L-Valine (Valine) is a new nonlinear semiorganic material.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Valine |
| CAS | 72-18-4 |
| Color | White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C5H11NO2 |
| Sinónimo | Valine |
| Información de solubilidad | H2O : 25 mg/mL (213.40 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N[C@@H](C(C)C)C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 117.15 |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |