Learn More
Clorhidrato de éster etílico L-Valina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475798 5 g 5 g
15465798 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59466.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17609-47-1
Fórmula molecular C7H16ClNO2
Peso molecular (g/mol) 181.66
Número MDL MFCD00012511
Clave InChI PQGVTLQEKCJXKF-RGMNGODLSA-N
Sinónimo l-valine ethyl ester hydrochloride, h-val-oet.hcl, ethyl l-valinate hydrochloride, h-val-oet hcl, valine ethyl ester hydrochloride, h-l-meval-ome*hcl, valine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, l-ethyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, ethyl l-valinate hcl
PubChem CID 87181
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Valine ethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 102°C to 105°C
Fórmula lineal (CH3)2CHCH(NH2)CO2C2H5·HCl
Nombre IUPAC etil (2S)-2-amino-3-metilbutanoato; clorhidrato
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.66
Rotación óptica +6.7° (c=2 in H2O)
Porcentaje de pureza 98%