Learn More
Clorhidrato de éster bencílico de L-valina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Valine Benzyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 2462-34-2 |
| Fórmula molecular | C12H18ClNO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | L-Valine Phenylmethyl Ester Hydrochloride, Valine Benzyl Ester Hydrochloride, L-Valine Benzyl Ester Hydrochloride, (S)-Benzyl 2-Amino-3-methylbutanoate Hydrochloride, Benzyl L-Valinate Hydrochloride, L-Valine Benzyl Ester Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO2.ClH/c1-9(2)11(13)12(14)15-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8,13H2,1-2H3;1H/t11-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-3-metilbutanoato de bencilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 243.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.1026 |