Learn More
Clorhidrato de éster bencílico de L-Valina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498788 5 g 5 g
15408798 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62242.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2462-34-2 | C12H18ClNO2 | 243.73 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2462-34-2
Fórmula molecular C12H18ClNO2
Peso molecular (g/mol) 243.73
Número MDL MFCD22422648
Clave InChI ZIUNABFUHGBCMF-MERQFXBCSA-N
Sinónimo l-valine benzyl ester hydrochloride, val-obzl hcl, h-val-obzl.hcl, s-benzyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, valine benzyl ester hydrochloride, benzyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, val-obzl.hcl, val-obzl. hcl, l-valine benzyl ester hydrochloride
PubChem CID 11601206
Nombre IUPAC benzyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
SMILES Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Valine benzyl ester hydrochloride
Punto de fusión 138°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.73
Rotación óptica −10° (c=2 in Water)
Porcentaje de pureza 95%