Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Valina, 99 %
Código de producto. 11470653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470653 100 g 100 g
11460653 25 g 25 g
11480653 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470653 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A12720.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72-18-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
L-Valine is used in the enhancement of muscle growth and energy. It is utilized in tissue repair. It is also involved in the studies to attenuate arrhythmias and induce hypotensive effects. It acts as a precursor for the preparation of penicillin through biosynthetic pathway. It also employed as nutritional supplements in food and beverage industries. Further, it plays an important role in maintaining mental vigor, muscle coordination and emotional calm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-valina se utiliza para mejorar el crecimiento muscular y dar energía. Se utiliza en la reparación de tejidos. También se utiliza en los estudios para atenuar arritmias e inducir efectos hipotensores. Actúa como precursor para la preparación de penicilina a través de la vía biosintética. También se ha empleado como suplementos nutricionales en las industrias de alimentos y bebidas. Además, desempeña un papel importante en el mantenimiento del vigor mental, la coordinación muscular y la calma emocional.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en metanol y acetona.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72-18-4
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00064220
Clave InChI KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
PubChem CID 6287
ChEBI CHEBI:16414
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-metilbutanoico
SMILES CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Valine
Punto de fusión ∼315°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 1721136
Índice Merck 14,9909
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in methanol and acetone.
Densidad 1.23
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Rotación óptica +27° (c=5 in 5N HCl)
Porcentaje de pureza 99%