Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Valina, 99 %
Código de producto. 10473595 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10473595 25 g Frasco de plástico 25 g
10497340 100 g Frasco de plástico 100 g
10716171 500 g Frasco de plástico 500 g
10697763 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10473595 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 140810250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72-18-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72-18-4
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00064220
Clave InChI KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
PubChem CID 6287
ChEBI CHEBI:16414
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-metilbutanoico
SMILES CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Valine
Punto de fusión 315.0°C
Nombre de nota 99%
Amonio 200ppm max.
Color Blanco
Cloro (Cl) 200ppm max.
Aminoácidos extraños 0.5% max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Pérdida por secado 0.2% max.
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 427
Rotación específica + 28.00
Fieser 13,226
Sulfato 300ppm max.
Índice Merck 15, 10095
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Información de solubilidad Solubility in water: 85g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in cold alcohol, ether and, acetone, soluble in mineral acids, insoluble in chloroform, diethylether
Densidad 1.2300g/mL
Condición de rotación específica +28.00 (20.00°C c=8,6N HCl)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 99%
Gravedad específica 1.23
Forma física Polvo