Learn More
Tosilato de éster 2-hidroxietilo de L-valina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-hydroxyethyl valinate para-toluenesulfonate salt |
| CAS | 86150-61-0 |
| Fórmula molecular | C7 H15 N O3 . C7 H8 O3 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | L-Valine','2-hydroxyethyl ester','4-methylbenzenesulfonate (salt) (9CI), 2-Hydroxyethyl L-Valinate para-Toluenesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO3.C7H8O3S/c1-5(2)6(8)7(10)11-4-3-9;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-6,9H,3-4,8H2,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t6-;/m0./s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCO.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-3-metilbutanoato de 2-hidroxietilo; ácido 4-metilbencenosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 333.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.1246 |