Learn More
Tosilato de éster 2-hidroxietilo de L-valina, TRC
Código de producto. 30452420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452420 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30452420 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV0943201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-hydroxyethyl valinate para-toluenesulfonate salt
CAS 86150-61-0
Fórmula molecular C7 H15 N O3 . C7 H8 O3 S
Cantidad 1 g
Sinónimo L-Valine','2-hydroxyethyl ester','4-methylbenzenesulfonate (salt) (9CI), 2-Hydroxyethyl L-Valinate para-Toluenesulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15NO3.C7H8O3S/c1-5(2)6(8)7(10)11-4-3-9;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-6,9H,3-4,8H2,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t6-;/m0./s1
SMILES CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCO.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-metilbutanoato de 2-hidroxietilo; ácido 4-metilbencenosulfónico
Peso molecular (g/mol) 333.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.1246