Learn More
L-valina-2-d1, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Valine-2-d1 |
| CAS | 77257-03-5 |
| Fórmula molecular | C5 D H10 N O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | L-Valine-2-d (9CI','ACI), L-(α-2H)Valine, (2S)-2-Amino-3-methylbutanoic-2-d acid, L-Valine-2-D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i4D |
| SMILES | [2H][C@](N)(C(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-2-deuterio-3-metilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 118.153 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.085 |