Learn More
Clorhidrato de L-valinamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450649 25 g 25 g
15440649 5 g 5 g
15460649 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450649 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63775.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3014-80-0 | C5H13ClN2O | 152.62 g/mol
It is a reagent used in the synthesis of alkylpyrazines. Also used in the synthesis of elastase inhibitory activity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactivo utilizado en la síntesis de alquilpirazinas. También se utiliza en la síntesis de la actividad inhibitoria de la elastasa
Solubilidad
Soluble en metanol (50 mg/ml-solución transparente, incolora).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3014-80-0
Fórmula molecular C5H13ClN2O
Peso molecular (g/mol) 152.62
Número MDL MFCD00039085
Clave InChI XFCNYSGKNAWXFL-WCCKRBBISA-N
Sinónimo l-valinamide hydrochloride, h-val-nh2 hcl, h-val-nh2.hcl, l-valine amide hydrochloride, 2s-2-amino-3-methylbutanamide hydrochloride, 2s-2-amino-3-methylbutanamide, chloride, butanamide, 2-amino-3-methyl-, monohydrochloride, 2s, l-valine amide, h-d-val-nh2 hcl, d-valinamide-hcl
PubChem CID 13689583
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-methylbutanamide hydrochloride
SMILES Cl.CC(C)[C@H](N)C(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Valinamide hydrochloride
Punto de fusión 266°C to 270°C
Beilstein 4198583
Información de solubilidad Soluble in methanol (50mg/ ml-clear,colorless solution).
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.62
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido