Learn More
Clorhidrato de L-valaciclovir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Valaciclovir hydrochloride |
| CAS | 124832-27-5 |
| Fórmula molecular | C13 H20 N6 O4 . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Valaciclovir hydrochloride anhydrous, 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl l-valinate hydrochloride, L-Valine','2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester','monohydrochloride, 256U, 256U87 hydrochloride, BW 256, BW 256U87, Valaciclovir hydrochloride, Valacyclovir hydrochloride, Valtrex, Zelitrex, L-Valine','2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester','hydrochloride (1:1), Aciclovir, GW277085A, 111U90, 4793W93, 23W91 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20N6O4.ClH/c1-7(2)8(14)12(21)23-4-3-22-6-19-5-16-9-10(19)17-13(15)18-11(9)20;/h5,7-8H,3-4,6,14H2,1-2H3,(H3,15,17,18,20);1H/t8-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-3-metilbutanoato de 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-il)metoxi]etilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 360.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.1313 |