Learn More
L-Tirosina, TRC
Código de producto. 30008307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 miligramos
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008307 10 g 10 g
30006532 25 g 25 g
17979534 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008307 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89997510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-18-4
Fórmula molecular C9 H11 N O3
Peso molecular (g/mol) 181.19
Sinónimo L-Tyrosine, Tyrosine, L- (8CI), (-)-α-Amino-p-hydroxyhydrocinnamic acid, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, (S)-Tyrosine, (S)-α-Amino-4-hydroxybenzenepropanoic acid, 4-(2-Amino-2-carboxyethyl)phenol, Benzenepropanoic acid, α-amino-4-hydroxy-, (S)-, H-L-Tyr-OH, L(-)-β-(p-Hydroxyphenyl)alanine, L-(-)-Tyrosine, L-4-Hydroxyphenylalanine, L-Phenylalanine, 4-hydroxy-, L-Tyr, L-p-Tyrosine, NSC 82624, NSC 9973, Propanoic acid, 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-, (S)-, Therigon, Tyr, Tyrosine, p-Hydroxyphenylalanine, p-Tyrosine, β-(p-Hydroxyphenyl)alanine, Levodopa Imp. B (EP)
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoico
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tyrosine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0739
Condiciones de envío Temperatura ambiente