Learn More
L-tirosina, multicompendial, U.S.P., J.T.Baker™
Código de producto. 15597964 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15597964 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15597964 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 209306
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tyrosine
CAS 60-18-4
Fórmula molecular C9H11NO3
Envase Frasco de polietileno
Número MDL MFCD00002606
Sinónimo l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
Clave InChI OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 181.19
Cantidad 1 kg
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Gravedad específica 1L = 1.46kg
Grado Multicomponente/USP