Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Tyrosine |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.97 |
| Densidad | 1.4g/mL |
| Cantidad | 1 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.19 |
| Porcentaje de pureza | 99.5% |
| Grado | Investigación |
| Forma física | Polvo |