Learn More
L-tirosina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11457391 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11457391 50 g
11487391 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11457391 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210318350
CAS 60-18-4
Fórmula molecular C9H11NO3
Peso molecular (g/mol) 181.19
Número MDL MFCD00002606
Clave InChI OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Sinónimo l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoico
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tyrosine
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.97
Densidad 1.4g/mL
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Forma física Polvo