Learn More
Éster metílico de L-tirosina, Mikromol™
Código de producto. 30457519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457519 4 x 25 mg -
30050020 100 mg 100 miligramos
30050762 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457519 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0634.0400254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster metílico de L-tirosina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tyrosine Methyl Ester
CAS 1080-06-4
Nombres de analitos o componentes L-Tyrosine Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H13 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo L-Tyrosine methyl ester, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid methyl ester, Methyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionate, Methyl (2S)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-aminopropionate, Methyl (S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate, Methyl L-tyrosinate, Methyl tyrosinate, S-Tyrosine methyl ester, Tyrosine methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO3/c1-14-10(13)9(11)6-7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,9,12H,6,11H2,1H3/t9-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC metil (2S)-2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoato
Peso molecular (g/mol) 195.22
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0895 g/mol