Learn More
Clorhidrato de L-tirosinato de metiléster, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425327 25 g 25 g
11435327 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22683.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3417-91-2 | C10H14ClNO3 | 231.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3417-91-2
Fórmula molecular C10H14ClNO3
Peso molecular (g/mol) 231.68
Número MDL MFCD00012607
Clave InChI VXYFARNRGZWHTJ-MVRPGTNWNA-N
Sinónimo l-tyrosine methyl ester hydrochloride, h-tyr-ome.hcl, methyl l-tyrosinate hydrochloride, h-tyr-ome hcl, methyl tyrosinate hydrochloride, unii-w42m0mi271, tyrosine methyl ester hydrochloride, methyl l-tyrosinate hcl, s-methyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrochloride, s-2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 76956
Nombre IUPAC methyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate hydrochloride
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 187°C (decomposition)
Beilstein 3917353
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.68
Rotación óptica −5.2° (c= 2.4 in Water)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Tyrosine methyl ester hydrochloride