Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tirosina metil éster, 98 %
Código de producto. 10022973 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10022973 5 g Frasco de vidrio 5 g
10754851 25 g Frasco de vidrio 25 g
10061620 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10022973 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 140650050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1080-06-4 | C10H13NO3 | 195.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1080-06-4
Fórmula molecular C10H13NO3
Peso molecular (g/mol) 195.22
Número MDL MFCD00002392
Clave InChI MWZPENIJLUWBSY-VIFPVBQESA-N
Sinónimo l-tyrosine methyl ester, h-tyr-ome, tyrosine methyl ester, methyl l-tyrosinate, tyr-ome, methyl tyrosinate, tyrosine, methyl ester, s-2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid methyl ester, methyl 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-methyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate
PubChem CID 70652
ChEBI CHEBI:17215
Nombre IUPAC metil (2S)-2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoato
SMILES COC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tyrosine methyl ester
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 133°C to 135°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal 4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2CH3
Cantidad 5 g
Beilstein 14, 612
Condición de rotación específica + 25.00 (20.00°C c=2.4,CH3OH)
Rotación específica + 25
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: 5% in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Tyrosine methyl ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.