Learn More
Éster metílico de L-tirosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438658 25 g 25 g
15448658 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62069.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1080-06-4 | C10H13NO3 | 195.22 g/mol
L-Tyrosine methyl ester is used as a dehydroepiandrosterone as a sulfate acceptor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster metíclio L-tirosina se utiliza como deshidroepiandrosterona como aceptador de sulfatos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1080-06-4
Fórmula molecular C10H13NO3
Peso molecular (g/mol) 195.22
Número MDL MFCD00002392
Clave InChI MWZPENIJLUWBSY-VIFPVBQESA-N
Sinónimo l-tyrosine methyl ester, h-tyr-ome, tyrosine methyl ester, methyl l-tyrosinate, tyr-ome, methyl tyrosinate, tyrosine, methyl ester, s-2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid methyl ester, methyl 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-methyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate
PubChem CID 70652
ChEBI CHEBI:17215
Nombre IUPAC metil (2S)-2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoato
SMILES COC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tyrosine methyl ester
Punto de fusión 134°C to 136°C
Beilstein 2372626
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 98%