Learn More
L-Tyrosine, MedChemExpress
Código de producto. 16492376
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492376 500 mg 500 miligramos
16461506 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492376 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0473
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
MedChemExpress L-Tyrosine is a non-essential amino acid which can inhibit citrate synthase activity in the posterior cortex.
L-Tyrosine is a non-essential amino acid which can inhibit citrate synthase activity in the posterior cortex.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tyrosine
CAS 60-18-4
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H11NO3
Información de solubilidad 1M HCl : 50 mg/mL (275.95 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (5.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 181.19
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation