Learn More
L-tirosina, extra pura, Fisher Chemical
Código de producto. 10429000 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10429000 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10429000 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/4210/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 290°C
CAS 60-18-4
pH 5.5 to 7.0
Color Blanco
Fórmula molecular C9H11NO3
Envase Jarra de plástico para polvo
Número MDL MFCD00002606
Sinónimo l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
Clave InChI OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 181.19
Cantidad 100 g
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19g/mol
Forma física Sólido