Learn More
Éster etílico de L-tirosina, Mikromol™
Código de producto. 30463208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463208 4 x 25 mg -
30051077 25 mg 25 miligramos
30050416 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463208 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0634.0500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico de L-tirosina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tyrosine Ethyl Ester
CAS 949-67-7
Nombres de analitos o componentes L-Tyrosine Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H15 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo L-Tyrosine ethyl ester, Tyrosine, ethyl ester, L- (6CI,8CI), (S)-Tyrosine ethyl ester, Ethyl (S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionate, Ethyl L-tyrosinate, NSC 519993
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO3/c1-2-15-11(14)10(12)7-8-3-5-9(13)6-4-8/h3-6,10,13H,2,7,12H2,1H3/t10-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 209.242
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.105 g/mol