Learn More
Éster etílico de L-tirosina, Mikromol™
Descripción
Éster etílico de L-tirosina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Tyrosine Ethyl Ester |
| CAS | 949-67-7 |
| Nombres de analitos o componentes | L-Tyrosine Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H15 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | L-Tyrosine ethyl ester, Tyrosine, ethyl ester, L- (6CI,8CI), (S)-Tyrosine ethyl ester, Ethyl (S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionate, Ethyl L-tyrosinate, NSC 519993 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO3/c1-2-15-11(14)10(12)7-8-3-5-9(13)6-4-8/h3-6,10,13H,2,7,12H2,1H3/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoato de etilo |
| Mostrar más |