Learn More
Clorhidrato de éster etílico de L-tirosina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458840 100 g 100 g
11448840 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11458840 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18358.22
Solicitar formato a granel o personalizado
It is used as a medical and organic intermediate and as an important amino protective agent. It is also used to introduce t-Boc protect gene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como un intermediario médico y orgánico y como un importante agente amino protector. También se utiliza para introducir el gen protector t-Boc.
Solubilidad
Soluble en agua (3,685e+005 mg/l a 25 °C (est.)).
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4089-07-0
Fórmula molecular C11H16ClNO3
Peso molecular (g/mol) 245.70
Número MDL MFCD00063047
Clave InChI BQULAXAVRFIAHN-OXZMBGLCNA-N
Sinónimo l-tyrosine ethyl ester hydrochloride, h-tyr-oet.hcl, ethyl l-tyrosinate hydrochloride, unii-fap58daz1e, s-ethyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrochloride, h-tyr-oet hcl, tyrosine ethyl ester hydrochloride, fap58daz1e, tyrosine, ethyl ester, hydrochloride, l-tyrosine, ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 2724939
Nombre IUPAC ethyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate hydrochloride
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tyrosine ethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 166°C to 168°C
Beilstein 4725904
Información de solubilidad Soluble in water (3.685e+005mg/L @ 25°C (est.)).
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.71
Rotación óptica −6.8° (c=2 in Water)
Porcentaje de pureza 99%