Learn More
L-tirosina sal disódica dihidratada, TRC
Código de producto. 30009385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009385 100 mg 100 miligramos
30005309 250 mg 250 miligramos
30012383 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL218310100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122666-87-9
Fórmula molecular C9H9NO3Na2 . 2H2O
Peso molecular (g/mol) 261.18
Sinónimo L-Tyrosine, sodium salt, hydrate (1:2:2) (ACI), L-Tyrosine, disodium salt, dihydrate (9CI), L-Tyrosine disodium salt dihydrate, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid disodium salt dihydrate
Nombre IUPAC disodio; (2S)-2-amino-3-(4-oxidofenil)propanoato; dihidrato
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc([O-])cc1)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tyrosine Disodium Salt Dihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3.2Na.2H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t8-;;;;/m0..../s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0589