Learn More
L-tirosina sal disódica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Tyrosine disodium salt |
| Punto de fusión | >300.0°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | NaOC6H4CH2CH(NH2)CO2Na |
| Rotación específica | − 12.90 |
| Nombre IUPAC | disodium (2S)-2-amino-3-(4-oxidophenyl)propanoate |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.15 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- L-Tyrosine disodium salt
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.